Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1460-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1460-5G TCIAC1460-250G TCIAC1460-25G
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Numéro MDL: MFCD00077479
Numéro CAS: 110877-64-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/86/28938686.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité