Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1350-25G C1350-5G
TCIAC1350-25GEA 110 EUR InStock
TCIAC1350-25G TCIAC1350-5G
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010615
Numéro CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b38f82771cc6e10c2777804a5b886a54be648d4d&vid=688f5dce90af5ce8a3616cb07101e805b685494e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité