Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0992-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0992-10G
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-chloro-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Numéro MDL: MFCD00002417
Numéro CAS: 434-75-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/55/28938255.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité