Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1275-25G C1275-5G
TCIAC1275-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC1275-25G TCIAC1275-5G
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Numéro MDL: MFCD00042477
Numéro CAS: 403-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ebc53fb02398dc932f70ba5350249ed574c6e95&vid=e24122e82e169cd107e8a06869919b950e1d038b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité