Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1668-1G C1668-25G C1668-5G
TCIAC1668-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1668-1G TCIAC1668-25G TCIAC1668-5G
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042468
Numéro CAS: 446-30-0
EINECS: 207-162-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96120d3dfba6b1a99a09a0d4af22565006bd4f13&vid=2c3f9b40d4ae492ae3f7125721531fc2937afaab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité