5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1596-25G C1596-5G
TCIAC1596-25GEA 123 EUR InStock
TCIAC1596-25G TCIAC1596-5G
5-Chloro-2-fluoroaniline ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00069416
Numéro CAS: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81e019e1039a196f44a09aef622486f3ad9b6e3e&vid=9a5a144d5e628a3d6015f17561f2c4f8c223dc57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité