4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1169-10G C1169-25G
TCIAC1169-10GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1169-10G TCIAC1169-25G
4-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Densité: 1,299 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00010625
Numéro CAS: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c038d250a556ea97075dc22a88052324485259dd&vid=5effc25faa3f84a5e82bdee76723e3e335a48b69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité