4-Chloro-3-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2476-25G C2476-5G
TCIAC2476-25GEA 297 EUR InStock
TCIAC2476-25G TCIAC2476-5G
4-Chloro-3-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 49…53 °C
Numéro MDL: MFCD00042583
Numéro CAS: 348-60-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a113d9a8514215fab2ec0db383c28f7a09159f2e&vid=d92fa9a4289bcc4acddeda4fff42202ba40eaf12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité