Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-3-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1434-25GEA 102 EUR InStock
TCIAD1434-25G
1,2-Dichloro-3-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dichloro-3-iodobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001034
Numéro CAS: 2401-21-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/69/28978269.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité