Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD1436-10GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD1436-10G
1,2-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dichloro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019014
Numéro CAS: 20555-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité