1,3-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,4-Dichloroiodobenzène
TCIAD1441-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD1441-25G
1,3-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001035
Numéro CAS: 29898-32-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/75/28978275.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité