1,3-Dichloro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1866-25G D1866-5G
TCIAD1866-25GEA 213 EUR InStock
TCIAD1866-25G TCIAD1866-5G
1,3-Dichloro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (20 -rr)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00001047
Numéro CAS: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b8306e33a4b9bd1497c02ead1db679dd72aab6&vid=28d1fd9656292e94168e7f255ee083e1456f2d35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité