1-Chloro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1075-25G C1075-250G
TCIAC1075-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC1075-25G TCIAC1075-250G
1-Chloro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001053
Numéro CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb6ea96ca0c38b31a6694987568988dd178abcdb&vid=dacd91d36703947daa3b2d7ae80316eb79569fed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité