4-Chloro-2-iodoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1800-25G C1800-5G
TCIAC1800-25GEA 253 EUR InStock
TCIAC1800-25G TCIAC1800-5G
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863737
Numéro CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaa7222e9aec57a3c8d1c4954a4110a4f2cbae5&vid=510f92717df7fcb5f04f98d8714d9c7b9d5c53d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité