2,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0374-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0374-25G
2,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trichloroaniline
Formule: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Point d'ébullition: 262°C
Point de fusion: 93…96 °C
Numéro MDL: MFCD00007662
Numéro CAS: 636-30-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/47/28994647.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité