2,4-Dichloroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0321-25G D0321-500G D0321-100G
TCIAD0321-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD0321-25G TCIAD0321-500G TCIAD0321-100G
2,4-Dichloroaniline ≥99.0% (par GC)
2,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9173028e44f310b9d3e41bec06641044e39bd89&vid=c07bb21df8ee064de8c87f24c314c6bd0134d874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité