2,5-Dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0322-25G D0322-500G D0322-100G
TCIAD0322-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD0322-25G TCIAD0322-500G TCIAD0322-100G
2,5-Dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…50 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007667
Numéro CAS: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e304dad89afee382916c9c9bb63a52f204ca9d5a&vid=ee64fb91b491c584880f71c2d58e30e72a186994&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité