3-Chloroaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0110-500MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAC0110-500ML TCIAC0110-25ML
3-Chloroaniline ≥99.0% (par GC)
3-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: -10°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00007765
Numéro CAS: 108-42-9
ONU: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/85/28937185.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité