2,5-Dichloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2722-25G D2722-5G
TCIAD2722-25GEA 234 EUR InStock
TCIAD2722-25G TCIAD2722-5G
2,5-Dichloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025157
Numéro CAS: 6627-34-5
EINECS: 229-591-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91287bc49eff2175e00e07005a4e609f3e8cab36&vid=255978502f8c62885073d39bdafc42fe3f6b0a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité