Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC0214-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0214-25G
2-Chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitroaniline


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00007665
Numéro CAS: 121-87-9
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/69/28937269.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité