2-Chloro-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0403-25G C0403-500G
TCIAC0403-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0403-25G TCIAC0403-500G
2-Chloro-5-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007668
Numéro CAS: 6283-25-6
EINECS: 228-498-7
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9d98cf6cc6ee8cafa1a248686fb7f81cd964a5&vid=7628e0f3cca0179bf7db0cae5c93ee62c269de99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité