4-Chloro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0215-25G C0215-500G
TCIAC0215-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0215-25G TCIAC0215-500G
4-Chloro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Densité: (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007836
Numéro CAS: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
ONU: 2237
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=162eb6bd1ec0b2decfb7cd1c67244ac6834b4ce9&vid=ece0bf295d9a440f5d2141d1426486b2af3cde90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité