1,2-Dichloro-3-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0386-25G D0386-500G
TCIAD0386-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0386-25G TCIAD0386-500G
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,2-Dichloro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 257°C
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1,721 g/cm³ (14 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007062
Numéro CAS: 3209-22-1
EINECS: 221-717-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a928dfd4daeb5f456dbb0bbc0064ceb23734a775&vid=b82ba7bd94d2cd42a40261b0ef6042bb272f2d1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité