1,2-Dichloro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0388-25G D0388-500G
TCIAD0388-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0388-25G TCIAD0388-500G
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1,2-Dichloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007207
Numéro CAS: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860c1045c27f4f11f2b9d437ee8202252f66cfd9&vid=74a2de155b5c5586e132f7da35a84e7dfc40f33e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité