1,3-Dichloro-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichloronitrobenzene
D0982-25G D0982-500G
TCIAD0982-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD0982-25G TCIAD0982-500G
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1,3-Dichloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007071
Numéro CAS: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=762d939ea882c1b449e45147207f61665dda0291&vid=865266beb6fa9a9c9a29b068b8e2a3b84759d18a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité