5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,4,5-Trichloronitrobenzène1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzène1-Nitro-2,4,5-trichlorobenzène
TCIAT0387-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0387-25G
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène ≥99.0% (par GC)
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 59 °C
Numéro MDL: MFCD00007072
Numéro CAS: 89-69-0
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/54/28994654.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité