1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-Nitro-2,4,6-trichlorobenzène2,4,6-Trichloronitrobenzène
TCIAT0388-5GEA 22 EUR InStock
TCIAT0388-5G TCIAT0388-25G
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène ≥96.0% (par GC)
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00014690
Numéro CAS: 18708-70-8
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/55/28994655.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité