2-Chloro-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
C1773-25G C1773-5G
TCIAC1773-25GEA 149 EUR InStock
TCIAC1773-25G TCIAC1773-5G
2-Chloro-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079739
Numéro CAS: 1009-36-5
EINECS: 213-768-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=665ac6e1efae1ffab53d77771e660d6b6bfe3bf4&vid=a146f6db3edaf306c82730fb568b514f6a608570&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité