2-Chloro-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
C1352-25G C1352-5G
TCIAC1352-25GEA 127 EUR InStock
TCIAC1352-25G TCIAC1352-5G
2-Chloro-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00060681
Numéro CAS: 4920-79-0
EINECS: 225-547-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17954a48276fa46e4f36f97f06aaeb6cf8096187&vid=30186e30c4d484bc50c6c3e794e03c8dca1832af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité