2-Chloro-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0227-25G C0227-500G
TCIAC0227-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0227-25G TCIAC0227-500G
2-Chloro-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
Point de fusion: 109…112 °C
Numéro MDL: MFCD00043910
Numéro CAS: 619-08-9
EINECS: 210-578-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be08eeae40fd75ea58d40e3765639a0fe9cc1ec0&vid=8adf3f79bf259cbdd39ff8030cfc7bbb4af06e65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité