4-Chloro-3-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1529-25G C1529-5G
TCIAC1529-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1529-25G TCIAC1529-5G
4-Chloro-3-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043546
Numéro CAS: 610-78-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d5066a68525ff447985cd0fc401702438916e56&vid=6c3769f3db2121fc5149dd6df20134ea26c951e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité