4-Chloro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0228-25G C0228-500G
TCIAC0228-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0228-25G TCIAC0228-500G
4-Chloro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007113
Numéro CAS: 89-64-5
EINECS: 201-927-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=012ba67a58ebf3b6539eda461058a35502af7afc&vid=b1d0b2dc06602cbeaca1726070de4c93bb2251d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité