1-Chloro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0162-25G C0162-500G
TCIAC0162-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0162-25G TCIAC0162-500G
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,55 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007075
Numéro CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
ONU: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b253ee6d2df1b9db1cadd3d1984dc040d59b7b6a&vid=e23c6406773677e50d10db44b2ad4b74cafc69bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité