Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloroanisole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0326-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD0326-25G
2,4-Dichloroanisole ≥97.0% (par GC)
2,4-Dichloroanisole


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00044772
Numéro CAS: 553-82-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/97/28974797.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité