2,4,6-Trichloroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0867-25G T0867-5G
TCIAT0867-25GEA 154 EUR InStock
TCIAT0867-25G TCIAT0867-5G
2,4,6-Trichloroanisole ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trichloroanisole
Formule: C₇H₅Cl₃O
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000588
Numéro CAS: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4103f8e0c91832b58a8aa9c7d0bd51f87fb026dd&vid=507c3409a53c1edbba1ae19201ec7207cd923690&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité