Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0365-10GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD0365-10G
3,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC)
3,5-Dichlorophénol


Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 67,8 °C
Numéro MDL: MFCD00002259
Numéro CAS: 591-35-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/59/28974859.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité