2,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0393-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD0393-25G
2,5-Dichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/01/28974901.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité