2-Chlorophénol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0241-25G C0241-500G
TCIAC0241-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0241-25G TCIAC0241-500G
2-Chlorophénol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: 175 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.27 (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fb5786c2c43c83bd0765938726f6d74bf4e52e&vid=18e5d8d8311caa0b1bdfbb9808ba8d99a9b344af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité