2,3,6-Trichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1114-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1114-1G TCIAT1114-10G
2,3,6-Trichlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3,6-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 58 °C
Numéro MDL: MFCD00002165
Numéro CAS: 933-75-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/79/28995179.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité