2,4,5-Trichlorophénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0389-25G T0389-500G
TCIAT0389-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0389-25G TCIAT0389-500G
2,4,5-Trichlorophénol ≥95.0% (par GC)
2,4,5-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 68 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002170
Numéro CAS: 95-95-4
EINECS: 202-467-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fbbbffa95e5e7fab15cde0c920da3b8ffbefe5&vid=87f1d8cee9e1cf179b5992753feb0dd3f6b0ffbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité