3,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzènethiol
TCIAD1697-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD1697-5G
3,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 87…89 °C
Numéro MDL: MFCD00004840
Numéro CAS: 5858-17-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/84/28978484.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 22.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité