2,6-Dichlorothiophénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
D1904-25G D1904-5G
TCIAD1904-25GEA 113 EUR InStock
TCIAD1904-25G TCIAD1904-5G
2,6-Dichlorothiophénol ≥95.0% (par GC)
2,6-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004833
Numéro CAS: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1902b450d0ec10ed06ff2ad224c442609777e90e&vid=c50ce1d0db736e1445aa2227b525d571e2e006fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité