2,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzènethiol
TCIAD1938-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1938-25G TCIAD1938-250G
2,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
2,4-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00041421
Numéro CAS: 1122-41-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/39/28978739.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité