2,5-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1145-25G D1145-5G
TCIAD1145-25GEA 175 EUR InStock
TCIAD1145-25G TCIAD1145-5G
2,5-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
2,5-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,415 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00004831
Numéro CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0756c30ede0b2bac0efc2857499d60931a233bce&vid=6309f5c26a5b3aecb12aaa0255250e9fe31014ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité