2-Chlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Chlorothiophenol, 2-chlorothiophenol, 1-Chloro-2-mercaptobenzene, 2-Chlorobenzenethiol, 2-Chlorobenzene-1-thiol
C1975-25G C1975-5G
TCIAC1975-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC1975-25G TCIAC1975-5G
2-Chlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
2-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00004830
Numéro CAS: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498e9179c1735c560f3380884b49dead66d77628&vid=498e9179c1735c560f3380884b49dead66d77628&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité