3-Chlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
C1582-25G C1582-5G
TCIAC1582-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC1582-25G TCIAC1582-5G
3-Chlorothiophénol ≥97.0% (par GC)
3-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Densité: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004839
Numéro CAS: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e482f4e807956ebcedede43e09776c1984359e8f&vid=0597b2c9536f9a28306b69d2ef4e5c306126a69f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité