4-Chlorothiophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
C0129-25G C0129-500G
TCIAC0129-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC0129-25G TCIAC0129-500G
4-Chlorothiophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004847
Numéro CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04f1607e57d9a876c0562147af9bd40f8c5e598f&vid=30f02ff4fcf582107970594bbf688a914721d568&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité