2,4,5-Trichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Trichloro-2,4,5-thiophénol2,4,5-Trichlorobenzènethiol
TCIAT0728-25GEA 252 EUR InStock
TCIAT0728-25G TCIAT0728-10G
2,4,5-Trichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,5-Trichlorothiophénol
Formule: C₆H₃Cl₃S
MW: 213,51 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: 118…120 °C
Numéro MDL: MFCD00014447
Numéro CAS: 3773-14-6
ADR: 9,
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/77/28994877.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité