1,2,3,4-Tétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2410-25G T2410-5G
TCIAT2410-25GEA 216 EUR InStock
TCIAT2410-25G TCIAT2410-5G
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –42°C
Densité: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00000285
Numéro CAS: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0211b813fce1365cdcda8017450c24ca5bd0027&vid=f161dcfed1ac3579c09ee2d8a7834bd4be18b0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité