1,2,3-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2356-1G T2356-5G
TCIAT2356-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2356-1G TCIAT2356-5G
1,2,3-Trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4°C
Numéro MDL: MFCD00012013
Numéro CAS: 1489-53-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04c5885b35ea666442620e0c6b87c8b2c312d5a0&vid=6bfe8188decb168d48d335326f0bec32491da504&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité